N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium-p-toluenesulphonate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21492
AATB21492EA 146 EUR InStock
AATB21492
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium-p-toluenesulphonate ≥95%
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium-p-toluenesulphonate
TMA-DPH is a fluorescent probe for membrane fluidity measurements.
Formule: C₂₈H₃₁NO₃S
Numéro CAS: 115534-33-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité