OxiVision™ Green capteur de peroxyde d'hydrogène
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
21505
AATB21505EA 146 EUR InStock
AATB21505
OxiVision™ Green capteur de peroxyde d'hydrogène
OxiVision™ Green
Despite the importance of H₂O₂ to human health and disease, the molecular mechanisms of its production, accumulation, trafficking, and function are insufficiently understood due to the lack of sensitive and specific H₂O₂ sensors that can be used in live cells.
  • Suitable for live cells
  • Extremely selective for Hydrogen peroxide
  • Bright signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité