Thiolite™ Blue
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21507
AATB21507EA 152 EUR InStock
AATB21507
Thiolite™ Blue
Thiolite™ Blue
Thiolite™ Blue is one of the most sensitive sensors for measuring thiol compounds.
  • In-house quality control
  • Improved sensitivity and signal
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité