Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-NED alkyne sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

216
AATB216EA 439 EUR InStock
AATB216
6-NED alkyne sonde fluorescente
6-NED alkyne
5'-Labeled primer pairs include a fluorescently labeled oligo with a choice of dye on the 5' end, along with an unlabeled oligo, in each pair.

  • Azide-reactive probe


MW: 584,76 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6feff25d7bcccb0c43a03e98521c4601faeac885&vid=78c98041e01a21a3a471409f67fdbf9ec6ca20fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité