MESG *Phosphate Assay Reagent*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21600
AATB21600EA 264 EUR InStock
AATB21600
MESG *Phosphate Assay Reagent*
Tests Tests cellulaires
In the presence of inorganic phosphate MESG is converted to 2-amino-6-mercapto-7-methlpurine by purine nucleoside phosphorylase (EC 2.4.2.1) with absorption wavelength shift to red.
  • Adaptable and robust
  • Quantifiable emission wavelength shift
  • Standalone reagent
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité