Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MESG réactif pour le dosage du phosphate

Fournisseur: AAT BIOQUEST

21600-1MG
AATB21600-1MGEA 109 EUR InStock
AATB21600-1MG
MESG réactif pour le dosage du phosphate
MESG
In the presence of inorganic phosphate MESG is converted to 2-amino-6-mercapto-7-methlpurine by purine nucleoside phosphorylase (EC 2.4.2.1) with absorption wavelength shift to red.

  • Stable for 12 months

Quality tested in-house


MW: 313,34 g/mol
Numéro CAS: 55727-10-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité