PhosphoWorks™ Colorimetric MESG Phosphate Assay Kit *UV Absorption*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
21659
AATB21659EA 442 EUR InStock
AATB21659
PhosphoWorks™ Colorimetric MESG Phosphate Assay Kit *UV Absorption*
Tests Tests cellulaires
In the presence of inorganic phosphate MESG is converted to 2-amino-6-mercapto-7-methlpurine by purine nucleoside phosphorylase (EC 2.4.2.1) with absorption wavelength shift to red.
  • Provides all necessary components
  • Multiple applications
  • Photometric detection
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité