Native Dextran (from Eukaryotic cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21700
AATB21700EA 221 EUR InStock
AATB21700
Native Dextran (from Eukaryotic cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Protéines et Peptides
FITC-labeled dextran is used in cardiovascular, microcirculation, perfusion, cell monolayer and cell membrane permeability research as fluorescent flux tracer compound that supports the measurement of processes such as blood flow, membrane damage, vascular drainage and renal elimination.
  • Well-retained in cells
  • 20000 mw
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité