Dextran, M.W. 150,000 FITC labelled
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21704
AATB21704EA 218 EUR InStock
AATB21704
Dextran, M.W. 150,000 FITC labelled
Dextran
FITC-labeled dextran is used in cardiovascular, microcirculation, perfusion, cell monolayer and cell membrane permeability research as fluorescent flux tracer compound that supports the measurement of processes such as blood flow, membrane damage, vascular drainage and renal elimination.
  • Well-retained in cells
  • 150000 mw
  • Multiple applications
From Eukaryotic cells.
Attention: For research use only.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité