TRITC-Dextran Conjugate (Average MW = ~70K)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21708
AATB21708EA 292 EUR InStock
AATB21708
TRITC-Dextran Conjugate (Average MW = ~70K)
Tests Tests cellulaires
TRITC-labeled dextran is used in cardiovascular, microcirculation, perfusion, cell monolayer and cell membrane permeability research as fluorescent flux tracer compound that supports the measurement of processes such as blood flow, membrane damage, vascular drainage and renal elimination.
  • High quality
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité