CytoTrace™ Ultra Green
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21800
AATB21800EA 383 EUR InStock
AATB21800
CytoTrace™ Ultra Green
Tests Tests cellulaires
CMFDA (5-chloromethylfluorescein diacetate) has been used as a prominent cell tracker in the research community for a long time.
  • Bright Signal
  • High Sensitivity
  • Fixable
  • Stable Signal
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité