Tide Quencher™ 1 azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2188
AATB2188EA 307 EUR InStock
AATB2188
Tide Quencher™ 1 azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 1 azide
TQ1 is designed to be a superior quencher alternative to DABCYL.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 358,42 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee8dbb94260bbd6bdd2abda1f793fc48b1895b7&vid=2ccca17b8ee427a29b84895fa226e749457d012d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité