Tide Quencher™ 1 alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ1 alkyne
2189
AATB2189EA 307 EUR InStock
AATB2189
Tide Quencher™ 1 alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 1 alkyne
TQ1 is designed to be a superior quencher alternative to DABCYL.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 327,4 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7946346caa58286ee775638e37ae53bf6adb935e&vid=acdc90a9a8877e4674e411e2500c122feade5447&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité