Tide Quencher™ 1 acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2190
AATB2190EA 295 EUR InStock
AATB2190
Tide Quencher™ 1 acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 1 acid
TQ1 is designed to be a superior quencher alternative to DABCYL.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46af941e13b5b91cf298f14189c2cd662cc38cc6&vid=15b71127fa277c0f4b91bd63d0989d4fb862e7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité