Calcein Red™ AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21900
AATB21900EA 295 EUR InStock
AATB21900
Calcein Red™ AM
Calcein Red™ AM
Calcein AM is one of the most popular fluorescent probes used for labelling and monitoring cellular functions of live cells.
  • In-house quality control
  • Long-wavelength emission signal
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité