Calcein UltraBlue™ AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21908
AATB21908EA 295 EUR InStock
AATB21908
Calcein UltraBlue™ AM
Calcein UltraBlue™ AM
Calcein UltraBlue™ AM is a cell-permeable version of Calcein UltraBlue™.
  • Low cytotoxicity
  • Excellent cell retention
  • Cell permeable
  • Suitable for multiplexing
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité