Calcein UltraBlue™ sodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
21909
AATB21909EA 295 EUR InStock
AATB21909
Calcein UltraBlue™ sodium salt
Calcein UltraBlue™ sodium salt
Calcein UltraBlue™ has similar spectral properties to those of Calcein Blue.
  • Low cytotoxicity
  • Improved photostability
  • Brighter fluorescence
  • Suitable for multiplexing
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité