CypHer7E NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21914
AATB21914EA 673 EUR InStock
AATB21914
CypHer7E NHS ester
CypHer7E NHS ester
CypHer7E NHS ester is an excellent building block for developing site-specific pH probes.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité