Tide Quencher™ 1 amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2192
AATB2192EA 295 EUR InStock
AATB2192
Tide Quencher™ 1 amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 1 amine
TQ1 is designed to be a superior quencher alternative to DABCYL.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=053deb06cb67a7c412f3cb28198673f69f41f9f9&vid=3de74124ce5262da22edc037e6a6e457e9c00a03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité