Tide Quencher™ 1 CPG 500 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2193
AATB2193EA 262 EUR InStock
AATB2193
Tide Quencher™ 1 CPG 500 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 1 CPG
TQ1 is designed to be a superior quencher alternative to DABCYL.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité