Tide Quencher™ 1 maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ1 maleimide
2196
AATB2196EA 307 EUR InStock
AATB2196
Tide Quencher™ 1 maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 1 maleimide
TQ1 is designed to be a superior quencher alternative to DABCYL.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 412,46 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc4cc0420ed6985b6374de381829ac9afa502eb&vid=8f5f60f41eb24b9e8b985b944e59234def38837d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité