Tide Quencher™ 2 acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ2 acid
2200
AATB2200EA 307 EUR InStock
AATB2200
Tide Quencher™ 2 acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 2 acid
TQ2 is designed to be a superior quencher to FAM, HEX, TET, JOE, TF2 and rhodamine 6G.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 382,48 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ef88734a035c5657f5d8bd8ba66b3011dbf018e&vid=a0c735f9a7c0bb1539303979ade88639d6cdd395&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité