Calcein tetraethyl acid ≥95%, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
22001
AATB22001EA 146 EUR InStock
AATB22001
Calcein tetraethyl acid ≥95%, Qualité ultra pure
Calcein tetraethyl acid
Calcein, also known as fluorexon, fluorescein complex, is a fluorescent calcium indicator with an excitation and emission wavelengths of 495 and 515 nm respectively.
Formule: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Numéro MDL: MFCD00075616
Numéro CAS: 207124-64-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité