Calcein AM ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
22002
AATB22002EA 146 EUR InStock
AATB22002
Calcein AM ≥90%
Calcein AM
Calcein AM readily passes through the cell membrane of viable cells because of its enhanced hydrophobicity as compared to calcein.
Formule: C₄₆H₄₆N₂O₂₃
Numéro MDL: MFCD05861516
Numéro CAS: 148504-34-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité