Calcein blue ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
22006
AATB22006EA 115 EUR InStock
AATB22006
Calcein blue ≥95%
Calcein blue
It has similar calcium binding properties to those of calcein.
Formule: C₁₅H₁₅NO₇
Numéro MDL: MFCD00006867
Numéro CAS: 54375-47-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité