Calcein blue AM ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
22007
AATB22007EA 120 EUR InStock
AATB22007
Calcein blue AM ≥95%
Calcein blue AM
It is a cell-permeable version of calcein blue.
Formule: C₂₁H₂₃NO₁₁
MW: 465,41 g/mol
Numéro CAS: 168482-84-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité