Calcein Orange™ sodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22008
AATB22008EA 295 EUR InStock
AATB22008
Calcein Orange™ sodium salt
Calcein Orange™ sodium salt
Calcein AM is one of the most popular fluorescent probes used for labelling and monitoring cellular functions of live cells.
  • Low cytotoxicity
  • Improved photostability
  • Brighter fluorescence
  • Suitable for multiplexing
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité