Calcein Orange™ diacetate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22009
AATB22009EA 295 EUR InStock
AATB22009
Calcein Orange™ diacetate
Calcein Orange™ diacetate
Calcein AM is one of the most popular fluorescent probes used for labeling and monitoring cellular functions of live cells.
  • Low cytotoxicity
  • Improved photostability
  • Brighter fluorescence
  • Suitable for Multiplexing
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité