CytoCalcein™ Violet 450 maximum excitation at 405 nm
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22012
AATB22012EA 307 EUR InStock
AATB22012
CytoCalcein™ Violet 450 maximum excitation at 405 nm
CytoCalcein™ Violet 450
CytoCalcein™ Violet 450 is designed for labelling live cells in the same way to calcein, AM.
  • Optimized for flow cytometry excitation
  • Brighter signal
  • Suitable for multiplexing
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité