Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CytoTrace™ Orange CMTMR ≥90%, CytoTrace™

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

22014
AATB22014EA 295 EUR InStock
AATB22014
CytoTrace™ Orange CMTMR ≥90%, CytoTrace™
CytoTrace™ Orange CMTMR
CytoTrace™ Orange CMTMR is chemically same to CellTracker™ Orange CMTMR.


Formule: C₃₂H₂₈ClN₃O₄
Numéro CAS: 323192-14-9
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité