CytoTrace™ Red CFDA
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22016
AATB22016EA 307 EUR InStock
AATB22016
CytoTrace™ Red CFDA
Tests Tests cellulaires
CytoTrace™ Red fluorescent probe retains the spectral properties of Cy3/TRITC, thus its signal can be easily monitored using fluorescence microscopy or flow cytometry.
  • High Multigenerational Cell Retention
  • Bright Signal
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité