Fluorescein dicaprylate WS1 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22018
AATB22018EA 295 EUR InStock
AATB22018
Fluorescein dicaprylate WS1 ≥95%
Fluorescein dicaprylate WS1
Fluorescein dicaprylate WS1 is a non-fluorescent water-soluble fluorescein derivative.
  • Water Soluble
  • Green Fluorescence
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité