5(6)-Carboxy-2′,7′- dichlorofluorescein diacetate mélange d'isomères ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22025
AATB22025EA 152 EUR InStock
AATB22025
5(6)-Carboxy-2′,7′- dichlorofluorescein diacetate mélange d'isomères ≥95%
5(6)-Carboxy-2′,7′- dichlorofluorescein diacetate
It is widely recognized that fluorescent labeling of cells is an effective means to determine total cell numbers or how many viable cells exist in a sample.
  • Bright Fluorescence
  • Multiple Bioconjugation Applications
Attention: For research use only.
Formule: C₂₅H₁₄Cl₂O₉
Numéro MDL: MFCD08459585
Numéro CAS: 127770-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité