5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate N-succinimidyl ester (CDCFDA) mélange d'isomères ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
22026
AATB22026EA 146 EUR InStock
AATB22026
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate N-succinimidyl ester (CDCFDA) mélange d'isomères ≥90%
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate N-succinimidyl ester (CDCFDA)
It is widely recognized that fluorescent labeling of cells is an effective means to determine total cell numbers or how many viable cells exist in a sample.
  • Bright Fluorescence
  • Multiple Bioconjugation Applications
Attention: For research use only.
Formule: C₂₉H₁₇Cl₂NO₁₁
Numéro CAS: 147265-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité