5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] ≥90%, ReadiUse™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
22028
AATB22028EA 146 EUR InStock
AATB22028
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)] ≥90%, ReadiUse™
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
It is widely recognized that fluorescent labeling of cells is an effective means to determine total cell numbers or how many viable cells exist in a sample.
Formule: C₂₉H₁₉NO₁₁
Numéro MDL: MFCD00037466
Numéro CAS: 150347-59-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité