4-(4-(Dihexadecylamino)styryl)-N-methylpyridinium iodide (DiA) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22030
AATB22030EA 115 EUR InStock
AATB22030
4-(4-(Dihexadecylamino)styryl)-N-methylpyridinium iodide (DiA) ≥95%
4-(4-(Dihexadecylamino)styryl)-N-methylpyridinium iodide (DiA)
DiA is a lipophilic fluorescent stain for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₄₆H₇₉N₂.I
Numéro CAS: 114041-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité