3,3-Dipropyloxacarbocyanine iodide [DiOC3(3) iodide] ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22039
AATB22039EA 120 EUR InStock
AATB22039
3,3-Dipropyloxacarbocyanine iodide [DiOC3(3) iodide] ≥95%
3,3-Dipropyloxacarbocyanine iodide [DiOC3(3) iodide]
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité