3,3-Dihexadecyloxacarbocyanine perchlorate [DiOC16(3) perchlorate]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22042
AATB22042EA 115 EUR InStock
AATB22042
3,3-Dihexadecyloxacarbocyanine perchlorate [DiOC16(3) perchlorate]
3,3-Dihexadecyloxacarbocyanine perchlorate [DiOC16(3) perchlorate]
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité