DiIC1(5) iodide ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22056
AATB22056EA 115 EUR InStock
AATB22056
DiIC1(5) iodide ≥95%
DiIC1(5) iodide
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₂₇H₃₁IN₂
Numéro CAS: 36536-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité