Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

22077
AATB22077EA 152 EUR InStock
AATB22077
3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide ≥95%
3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide
DiI, DiO, DiS, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.


Formule: C₂₅H₂₅IN₂S₂
MW: 544,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041994
Numéro CAS: 3071-70-3
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité