Bodi Fluor FL-C12 [equivalent to BODIPY™ FL C12]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22121
AATB22121EA 171 EUR InStock
AATB22121
Bodi Fluor FL-C12 [equivalent to BODIPY™ FL C12]
Bodi Fluor FL-C12
Bodi Fluor FL-C12, a green fluorescent fatty acid, serves as a synthetic precursor for a wide array of fluorescent phospholipids.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité