FITC-Palmitate conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
22192
AATB22192EA 429 EUR InStock
AATB22192
FITC-Palmitate conjugate
FITC-Palmitate
FITC-Palmitate Conjugate is a highly hydrophobic fatty acid lipid that is tagged with fluorescein.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité