5-(Iodoacetamido)fluorescein ≥75%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 5-IAF
222
AATB222EA 307 EUR InStock
AATB222
5-(Iodoacetamido)fluorescein ≥75%
5-(Iodoacetamido)fluorescein
5-IAF is one of the most popular green fluorescent dyes for thiol modifications of proteins along with fluorescein-5-maleimide.
Formule: C₂₂H₁₄INO₆
MW: 515,25 g/mol
Numéro CAS: 63368-54-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité