Tide Quencher™ 3 acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2220
AATB2220EA 295 EUR InStock
AATB2220
Tide Quencher™ 3 acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3 acid
TQ3 is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a7f1bc2fcbfc46c2372fba6bd1eedb05a0f703&vid=bded72065c37be38a7c423581fed47379b4b6445&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité