Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodamine 123 ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl xanthylium chloride, 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)xanthylium chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester

22210
AATB22210EA 120 EUR InStock
AATB22210
Rhodamine 123 ≥95%
Rhodamine 123
Positively charged rhodamine dyes (such as rhodamine esters and rosamines) are selectively localized in mitochondria, thus they are widely used for labeling mitochondria of live cells.


Formule: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
MW: 380,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012664
Numéro CAS: 62669-70-9
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité