Tide Quencher™ 3 amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2222
AATB2222EA 295 EUR InStock
AATB2222
Tide Quencher™ 3 amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3 amine
TQ3 is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=646740da734386f7fc885022a26a863599fb8091&vid=40cf6a1ee8e0b203e7446a848d2c106091bb8182&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité