Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Tetramethylrhodamine Ethyl Ester Perchlorate, TMRE, 3,6-bis(Dimethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-xanthylium perchlorate
22220
AATB22220EA 149 EUR InStock
AATB22220
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE) ≥95%
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE)
Positively charged rhodamine dyes (such as rhodamine esters and rosamines) are selectively localized in mitochondria, thus they are widely used for labeling mitochondria of live cells.
Formule: C₂₆H₂₇ClN₂O₇
MW: 514.95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467973
Numéro CAS: 115532-52-0
ADR: 5 II
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic bottle 25 mg AATB22220
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité