DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
22225
AATB22225EA 115 EUR InStock
AATB22225
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide) ≥95%
DASPEI (2-(4-(Dimethylamino)styryl)-N-ethylpyridinium iodide)
DASPEI is a styryl dye that stains mitochondria of live cells.
Formule: C₁₇H₂₁IN₂
Numéro MDL: MFCD00011994
Numéro CAS: 3785-01-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité