Tide Quencher™ 3 CPG 1000 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ3 CPG
2224
AATB2224EA 273 EUR InStock
AATB2224
Tide Quencher™ 3 CPG 1000 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3 CPG
TQ3 is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité