Tide Quencher™ 3 maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ3 maleimide
2226
AATB2226EA 307 EUR InStock
AATB2226
Tide Quencher™ 3 maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 3 maleimide
TQ3 is designed to be a superior quencher to TAMRA, TF3 and Cy3.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 575,64 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d54f32d12df4e4526e813ac6b2dbfd639754154&vid=26bf88fab60b01b47944ab20b5803901a25bfca5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité